Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing Rolls, 5 m Long, 1 mm Thick
Codice prodotto. 17117944
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Pressione massima:
28 bar
35 bar
46 bar
64 bar
Flexibility:
100 mm bend radius
144 mm bend radius
40 mm bend radius
64 mm bend radius
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Pressione massima Flexibility Dimensione della confezione
17117944 8 mm 10 mm 35 bar 100 mm bend radius Pezzo
17127944 10 mm 12 mm 28 bar 144 mm bend radius Pezzo
17107944 6 mm 8 mm 46 bar 64 mm bend radius Pezzo
17117674 4.35 mm 6.35 mm 64 bar 40 mm bend radius Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17117944 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S201060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.95€
    133.56€ / pezzi 1
    Risparmia 96.39€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 02-10-2026
Individually packaged PTFE tubing rolls with a roll length of 5 meters.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.04 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Flexibility 100 mm bend radius
Pressione massima 35 bar