Learn More
Bohlender™ BOLA™ Sealing and Rupture Membranes
Codice prodotto. 17156934
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 and 20 mL
5 mL
50 and 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17156934 50 and 100 mL Pezzo
17136934 5 mL Pezzo
17146934 10 and 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17156934 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A 24406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Set of sealing and rupture membranes for digestion vessels.
Set consisting of 10 sealing membranes and 10 rupture membranes for use with digestion vessels.
  • Sealing membranes made of PFA
  • Rupture membranes made of PTFE
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.7 and 3.4 oz.
Capacità (sistema metrico) 50 and 100 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestion Vessels
Materiale PFA, PTFE