Learn More
Bohlender™ BOLA™ Spare Washer for Stopcocks
Codice prodotto. 30274468
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
30274468 Polypropylene pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30274468 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.48€
    41.00€ / pezzi 50
    Risparmia 12.48€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Spare washer for stopcocks made of polypropylene or PTFE.
  • Washers made of PP or PTFE
  • For BOLA™ Eco Stopcock Plugs
  • Color: Red
Specifica
Tipo Thread M 8
Descrizione Taper 1:10/1:10/1:5
Materiale Polypropylene
Dimensione chiusura NS 12.5, NS 14.5, 13.5
Da utilizzare con (apparecchiatura) For BOLA™ Eco Stopcock Plugs
Colore Red