Learn More
Bohlender™ BOLA™ Stirrer Shafts for Magnetic Stirrer Heads
Stirrer shafts for magnetic stirrer heads.
120.84€ - 142.04€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) albero | 0.39 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10339063
|
Bohlender™
C492-16 |
400 mm | 16 in. |
120.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10026685
|
Bohlender™
C492-24 |
600 mm | 24 in. |
142.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ground and polished borosilicate stirrer shaft
- Integrated counterbores for the three stud screws of the rotor of the BOLA™ Magnetic Stirrer Head
Specifica
0.39 in. | |
10 mm | |
Borosilicate Glass |