Learn More
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Probes Lemo PT 100
Descrizione
- Total immersion probe (class A, PT 100)
- White PFA-coated cable (length: 4 m)
- Collar ring diameter: 5 mm
- Probe diameter: 4 mm
- Typical response times: T 50: 4 to 6 s, T 90: 6 to 8 s
Specifica
Specifica
| Descrizione | 4-wire System |
| Cable | PFA-coated |
| Interfaccia | Lemo™ Plug Size 1 |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |