Learn More
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Probes PT 1000
Descrizione
- Total immersion probe PT 1000
- Collar ring diameter: 5 mm
- Probe diameter: 4 mm
- White PFA-coated cable (length: 4 m)
- Typical response times: T 50: 16 to 18 s, T 90: 47 to 50 s
Specifica
Specifica
| Descrizione | 2-wire System |
| Cable | PFA-coated |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |