Learn More
Bohlender™ BOLA™ U-shaped Stirrer Shafts, 60 mm Wide
Descrizione
- PTFE-jacketed stainless steel shaft
- U-shaped stirrer blade completely made of PTFE
- Universal chemical resistance since product is only exposed to PTFE
- Chucking diameter: 6.5 mm
- Distance between the blades: 30 mm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Altezza lama (sistema imperiale) | 1.6 in. |
| Altezza lama (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza immersione | 25 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 31 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | PTFE, Stainless Steel |