Learn More
Thermo Scientific™ Boldenone
Codice prodotto. 17221172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17221172 100 mg 100mg
17231172 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17221172 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 465751000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Boldenone
CAS 846-48-0
Quantità 100 mg
Punto di fusione 168°C to 170°C
Formula molecolare C19 H26 O2
Peso formulazione 286.41
Forma fisica Powder or Crystals
Colore White to Light-yellow to Light-beige