Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione TCEP a pH neutro Bond-Breaker™
Codice prodotto. 10657344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10657344 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10657344 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 77720
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Efficiently reduce protein disulfide bonds with this stable, odorless, 0.5M solution of TCEP reducing agent that is ideal for making reducing SDS-PAGE sample buffers.
Thermo Scientific™ Bond-Breaker TCEP Solution, Neutral pH is a stable, 0.5M solution of the thiol-free, phosphine-based TCEP compound, useful as a 10X stock for addition to SDS-PAGE sample loading buffers to reduce protein disulfide bonds.
Highlights:
  • Ready-to-use, odorless, stable and neutral 0.5M TCEP solution
  • Eliminates TCEP·HCl stock solution preparation and neutralization prior to SDS-PAGE gel loading
  • Convenient, time-saving format for TCEP reductions
  • Neutral pH minimizes possibility of amide bond cleavage during reduction
  • Room temperature-stable, saves valuable refrigerator space
  • Contributes to more pleasant, safer laboratory environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Linea di prodotti Bond-Breaker
Forma Liquid
Quantità 5 mL
Product Type Disulfide Reducing Reagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TCEP Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride