Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Codice prodotto. 15360562 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore:
0.25 mil
Tipo:
Pellicola per finestre
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore Tipo Dimensione della confezione
15360562 0.25 mil Pellicola per finestre 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15360562 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3517
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione Window Film Roll
Dimensioni (L x P) 300 ft. x 2.87 in.
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Lunghezza (sistema imperiale) 300 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Materiale Mylar
Larghezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Quantità 1 rotolo
Spessore 0.25 mil
Larghezza (sistema metrico) 7.28 cm