Learn More
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15431977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431977 50 mL 50mL
15421977 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15431977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044188.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13763-62-7
Formula molecolare BD3
Molecular Weight (g/mol) 16.85
Numero MDL MFCD00064892
InChI Key UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
IUPAC Name trideuterioborane
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Specifications
Materiale o nome chimico Borane-d_3
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Formula lineare BD3/(CH2)4O
Numero UN UN3148
Punto d'infiammabilità -21°C (-6°F)
Peso formulazione 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in tetrahydrofuran
Odore Ether-like
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 0.876g/mL