Learn More
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran
Codice prodotto. 15402997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15402997 50 mL 50mL
15412997 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15402997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089121.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13763-62-7
Formula molecolare BD3
Molecular Weight (g/mol) 16.85
Numero MDL MFCD00064892
InChI Key UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-d_3
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Punto d'infiammabilità -21°C (-6°F)
Odore Ether-like
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 0.876g/mL
Numero UN UN3148
IUPAC Name trideuterioborane
Peso formulazione 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in tetrahydrofuran