Learn More
Borane-N,N-diethylaniline complex, 97%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10237697 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10237697
Marca: Thermo Scientific Acros 430931000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13289-97-9 | C10H15BN | 160.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-N, N-diethylaniline complex
CAS 13289-97-9, 91-66-7
Punto di fusione -30°C to 27°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C10H15BN
Formula lineare C6H5N(C2H5)2·BH3
Indice di rifrazione 1.5245 to 1.5265
Numero MDL MFCD00013187
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.92
Sinonimo n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
InChI Key KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name boron;N,N-diethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 160.05
PubChem CID 6335292
Peso formulazione 163.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-N,N-diethylaniline complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.