Learn More
Borane-tert-butylamine complex, 95%, powder
Codice prodotto. 10469650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10469650 100 g Bottiglia in vetro 100g
10694672 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10469650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177301000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7337-45-3 , 75-64-9
Formula molecolare C4H14BN
Molecular Weight (g/mol) 86.97
Numero MDL MFCD00075635
InChI Key GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC Name boron;2-methylpropan-2-amine
SMILES B.CC(C)(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-tert-butylamine complex
Nota nome 95%
Punto di fusione 96°C to 101°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CNH2·BH3
Quantità 100 g
Fieser 11,87
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.7g/100mL (20°C)
Peso formulazione 86.97
Percent Purity 95%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-tert-butylamine complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.