Learn More
Borane-trimethylamine complex, 97%
Codice prodotto. 10577932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10577932 100 g Bottiglia in vetro 100g
10542384 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10577932 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402741000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-22-9
Formula molecolare C3H12BN
Molecular Weight (g/mol) 72.95
Numero MDL MFCD00012420
InChI Key WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Trimethylamine borane
IUPAC Name trimethylamine borane
SMILES B.CN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-trimethylamine complex
Nota nome 98%
Punto di fusione 92.0°C to 96.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 172.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3N·BH3
Quantità 100 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Peso formulazione 72.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks