Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Borate buffer soln. |
| Concentrazione | 0.5 M |
| pH | 8.0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid