Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Codice prodotto. 15484559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484559 500 mL 500mL
15474559 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484559 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62125.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Borate buffer soln.
Concentrazione 0.5 M
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 9.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous