Specifications
| Materiale o nome chimico | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Vial |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Densità | 1.730 g/mL |
| Formula molecolare | B4Na2O7·10H2O |
| Sinonimo | Sodium tetraborate |
| Peso formulazione | 381.4 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Borax
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.