Learn More
Borax Anhydrous MP Biomedicals
Codice prodotto. 11491831 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491831 100 g 100g
11401841 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491831 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219030980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.92€
    28.35€ / 100g
    Risparmia 3.57€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Borax
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Peso formulazione 201.2
Percent Purity 99.77%
Densità 2.367 g/mL