Learn More
Borax, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11461831 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11461831 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11461831 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02190308.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Typically used as a buffer component. Borax, MP Biomedicals is a salt of boric acid. It has a co-complexing ability with other agents in water to form complex ions with various substances. It is also commonly utilized in chromatography and electrophoresis
Borax is typically used as a buffer component and in the manufacturing of glazes and enamels, in fireproofing of fabrics and wood, and in antiseptic and detergents.
Specifica
CAS 1303-96-4
Formula molecolare Na2B4O7. 10H2O
Quantità 500 g
Forma fisica White Powder
Sinonimo Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate
Informazioni di solubilità Anhydrous is slowly soluble in water; Decahydrate is soluble in water (1g/16mL at room temperature; 1g/0.6mL boiling water) or glycerol (1g/mL at room temperature). Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 381.4
Percent Purity ∼99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borax
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.