Learn More
Boric Acid 1% Solution and Indicator For Kjeldahl N Det., Chem Lab
Codice prodotto. 11979162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11979162 5 L 5L
11989162 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11979162 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0204.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Colore Gray-Green
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1 g/mol
Imballaggio Polyethylene
Quantità 5 L
Forma fisica Liquid
Molecular Weight (g/mol) 61.83
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid 1% solution + indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol