Learn More
Acido borico al 4%
Codice prodotto. 11979172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 l
25 L
Dimensione della confezione:
25L
5L
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11979172 5 l 5L
12117830 25 L pezzi 20
11999172 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11979172 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0207.5000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
pH ± 4
Colore Incolore
Densità 1 g/ml
Odore Inodore
Quantità 5 l
Forma fisica Liquido
Informazioni di solubilità Acqua
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid 4% solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid