Learn More
Acido borico al 4% con indicatore
Codice prodotto. 11939172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 l
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11939172 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11939172 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0206.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Suitable for nitrogen determination using the Kjeldahl method. Boric Acid, 4% Solution + Indicator, Chem-Lab consists of 40g H3BO3 + indicator per 1L water. It has a pH value of 4.80–5.00.
Boric Acid, 4% Solution + Indicator is used in the analysis and quantitative determination of organic nitrogen.
Specifica
pH 4.80–5.00
Colore Da grigio a verde
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Concentrazione 40g H3BO3 + indicator per 1L H2O
Densità 1 g/ml
Odore Inodore
Quantità 5 l
Formula molecolare BH3O3
Forma fisica Liquido
Numero MDL MFCD00011337
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Informazioni di solubilità Acqua
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC Name boric acid
Molecular Weight (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Peso formulazione 61.83g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid 4% solution + indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol