Biological buffer, Lewis acid
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Boric acid |
| Nota nome | p.a. |
| pH | 3.6 to 4.0 (4% at 20°C) |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 169.0°C |
| Metalli pesanti (come Pb) | 5ppm max. |
| Materia non volatile | 0.05% max. |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Formula lineare | H3BO3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Boric acid
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.