Learn More
Boric acid, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10307121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10307121 1 kg 1kg
10106403 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10307121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.25€
    79.70€ / 1kg
    Risparmia 6.55€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer, Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
Nota nome DNAse, RNAse and Protease Free
Colore White
Punto di fusione 169.0°C
Metalli pesanti (come Pb) 50ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare H3BO3
Quantità 1 kg
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Forma fisica Powder
Indice di Merck 15, 1339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 49.5g/L (20°C). Other solubilities: 1g/18mL cold alcohol - 1g/6mL boiling alcohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineral acids decrease the solubility, kno3,k2so4,kcl,nano3,na2so4 increase the sol.
Peso formulazione 61.83
Percent Purity 99.5%
Grado Biologia molecolare