Learn More
Boric acid, 99.8%
Codice prodotto. 11367507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367507 5 kg 5kg
11357507 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012680.A7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Boric acid is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is employed in leather manufacture, electroplating and cosmetics. It is involved in the production of monofilament fiberglass which finds applications in boats, industrial piping, LCD flat panel displays and computer circuit boards. It is in combination with sodium tetraborate decahydrate (borax) and is used as a welding flux by blacksmiths. The mixture of boric acid and silicone oil is useful in the production of silly putty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Aspetto White granular
Materiale o nome chimico Boric acid
Colore White
Punto di fusione ∽185°C (decomposition)
Densità 1.435
Odore Odorless
Punto d'infiammabilità None
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Quantità 5 kg
Forma fisica Granular
Beilstein 1697939
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Peso formulazione 61.83
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid