Learn More
Boric acid, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. 11347558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347558 2 kg 2kg
11357558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033253.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photographyIt is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is too employed in leather manufacture, electroplating, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
Punto di fusione ∽185°C (decomposition)
Densità 1.435
Intervallo percentuale saggio 99.5% min
Punto d'infiammabilità None
Quantità 2 kg
Beilstein 1697939
Forma fisica Granular
Informazioni di solubilità Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Peso formulazione 61.83
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid