Learn More
Boric Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10263370 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10263370 1 kg 1kg
10682251 500 g 500g
10223420 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10263370 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/3800/60
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
H3BO3, CAS Number-10043-35-3, 500g, White, 61.83g/mol, 169 deg.C, 11337, Plastic powder jar, 3.8 to 4.8, Powder Solid, 2.7mbar at 20 deg.C | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
H3BO3, CAS Number-10043-35-3, 500g, White, 61.83g/mol, 169 deg.C, 11337, Plastic powder jar, 3.8 to 4.8, Powder Solid, 2.7mbar at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifications
pH 3.8 to 4.8
Colore White
Punto di fusione 169°C
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 2.7mbar at 20°C
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder Solid
Peso formulazione 61.83g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Boric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid