Learn More
Boric Acid (Crystalline/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10522595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522595 500 g Glass Bottle 500g
10011083 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522595 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP168500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
This high-purity electrophoresis-grade reagent is used in the preparation of Tris/Borate/EDTA electrophoresis buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Acid
pH 3.8 to 4.8
Colore White
Punto di fusione 169°C
Metalli pesanti (come Pb) 0.001% max.
Identificazione Pass Test
Materia non volatile 0.05% max.
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 2.7mbar at 20°C
Note sul grado di purezza DNase-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Quantità 500 g
Forma fisica Powder/Solid
Indice di Merck 15, 1339
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99%
Grado Elettroforesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.