Learn More
Boric acid, Electrophoresis Grade, 99.5% min
Codice prodotto. 15498669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498669 1 kg 1kg
15488669 500 g 500g
15408679 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498669 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J67202.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
pH 3.8 to 4.8
Colore White
Punto di fusione ∼185°C (decomposition)
Densità 1.435 g/mL
Odore Odorless
Quantità 1 kg
Beilstein 1697939
Forma fisica Powder
Indice di Merck 14,1336
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99.5%
Grado Elettroforesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid