Learn More
Thermo Scientific Chemicals Boric acid, Molecular Biology Grade, 99.5% min
Codice prodotto. 15408739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15408739 5 kg 5kg
15488729 500 g 500g
15498729 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15408739 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J67419.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
pH 3.8 to 4.8
Colore White
Punto di fusione ∼185°C (decomposition)
Densità 1.435 g/mL
Odore Odorless
Quantità 5 kg
Forma fisica Powder
Beilstein 1697939
Indice di Merck 14,1336
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare