Learn More
Boric Acid, Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30346710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346710 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB675408100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Formula molecolare C6 H13 B O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
InChI Formula InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(O)OC1(C)C
IUPAC Name 2-hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular Weight (g/mol) 143.977
Peso formulazione 144.0958