Learn More
Boric acid, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 11904101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11904101 10 kg Plastic drum 10kg
10103820 1 kg Plastic bottle 1kg
10052390 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11904101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Spécification
Materiale o nome chimico Boric acid
Colore White
Punto di fusione 169.0°C
Odore Odorless
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 10 kg
Formula lineare H3BO3
Forma fisica Coarse Crystals
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Indice di Merck 15, 1339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 49.5g/L (20°C). Other solubilities: 1g/18mL cold alcohol - 1g/6mL boiling alcohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineral acids decrease the solubility, kno3,k2so4,kcl,nano3,na2so4 increase the sol.
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Mention de danger
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Conseils de prudence
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.