Learn More
Boric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15671060 1 kg 1kg
15681060 2.5 kg 2.50kg
15601070 6 x 1 kg pezzi 6
15691060 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15671060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 116071KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Pressione del vapore 2.6mmHg (20°C)
Quantità 1 kg
Formula lineare H3BO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità In accordance with ethanol
Peso formulazione 61.83g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid