Learn More
Boric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15663280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
500g
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15663280 500 g 500g
15633280 1 kg 1kg
15643280 2.5 kg 2.50kg
15693280 6 x 500 g pezzi 6
15673280 6 x 1 kg pezzi 6
15683280 6 x 2.5 kg pezzi 6
15653280 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15663280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31146500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffer substance,≥99.8%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric Acid
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Pressione del vapore 2.6mmHg (20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare H3BO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 61.83g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.