Learn More
(-)-Borneol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Borneol |
| CAS | 464-45-9 |
| Nomi componenti o analita | (-)-Borneol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H18 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2 |
| Vedi altri risultati |