Learn More
(-)-Borneol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Borneol |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 154.1358 |