Learn More
MedChemExpress Bornyl acetate
Codice prodotto. 16402396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402396 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402396 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0756
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Bornyl acetate is a potent odorant, exhibiting one of the highest flavor dilution factor (FD factor). Bornyl acetate possesses anti-cancer activity.
Specifica
Content And Storage Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 196.29 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 76-49-3
Product Type Natural Products
Purezza 97.0%
Solubilità DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM)
Bersaglio Apoptosis
Quantità 500 mg