Learn More
MedChemExpress Bornyl acetate
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 196.29 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 76-49-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 97.0% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM) |
| Bersaglio | Apoptosis |
| Quantità | 100 mg |