Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
62.15€ - 181.00€
Specifica
Product Type | Filter funnel |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Colore | Clear |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10747281
|
BRAND™
465423 |
125 mL | 3 |
97.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10654352
|
BRAND™
466133 |
500 mL | 3 |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10101921
|
BRAND™
464714 |
75 mL | 4 |
77.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10602252
|
BRAND™
464004 |
50 mL | 4 |
66.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10111921
|
BRAND™
465424 |
125 mL | 4 |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10151441
|
BRAND™
464003 |
50 mL | 3 |
62.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588961
|
BRAND™
466134 |
500 mL | 4 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10612252
|
BRAND™
464713 |
75 mL | 3 |
69.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Clear glass
- With white write-on label area
- Sold individually
Specifica
Filter funnel | |
Borosilicate Glass | |
Clear | |
1/Pk. |