Learn More
Boron Isotopic Standard: B @ 100 μg/mL in H2O (Enriched in B-11), VHG™
Codice prodotto. 17967954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17967954 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17967954 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS11B50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Boron Isotopic Standard: B @ 100 μg/mL in H2O (Enriched in B-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron
CAS 7440-42-8
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Boron
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare B
Concentrazione 100 μg/mL
Sinonimo B
InChI Formula InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC Name boron
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 10.81
Quantità 50 mL
Peso formulazione 11.009 g/mol