Learn More
Boron Nitride Bar, L x W x H: 300 x 6.4 x 6.4mm, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15456995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456995 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15456995 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045541.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forma fisica Bar
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Formula molecolare BN
Numero MDL MFCD00011317
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC Name boranimine
Molecular Weight (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Peso formulazione 24.82