Learn More
Boron nitride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358568 2 g 2g
11368568 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040608.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10043-11-5 | Molecular Formula: BN | Molecular Weight: 24.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-11-5
Formula molecolare BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
Numero MDL MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Odore Odorless
Densità 3.48 g/mL
Indice di Merck 14,1346
IUPAC Name azanylidyneborane
Peso formulazione 24.82