Learn More
Boron oxide, 98%, -40 mesh
Codice prodotto. 10115220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10115220 1 kg Glass Bottle 1kg
10628894 5 kg Plastic Drum 5kg
15169233 25 kg Fibre drum 25kg
3 options
Codice prodotto. 10115220
Marca: Thermo Scientific Acros 206300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-86-2
Formula molecolare B2O3
Molecular Weight (g/mol) 69.62
Numero MDL MFCD00011315
InChI Key JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC Name oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
SMILES O=BOB=O
Specifica
Punti di ebollizione 1860.0°C
Materiale o nome chimico Boron oxide
Punto di fusione 450.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Indice di Merck 15,1348
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Peso formulazione 69.61
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.46
Densità 2.4600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.