Learn More
Boron powder (96+ atomic % B-11), crystalline, 40-230 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379788 5 g 5g
11389788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11379788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044257.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-42-8
Formula molecolare B
Molecular Weight (g/mol) 10.81
Numero MDL MFCD00134034 MFCD00151272
InChI Key ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC Name boron
SMILES [B]
Specifica
Materiale o nome chimico Boron powder
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis), (≥96 atomic % B-11)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%