Learn More
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Boron |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | B |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | B |
| InChI Formula | InChI=1S/B |
| SMILES | [B] |
| Vedi altri risultati |