Learn More
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™
Codice prodotto. 30041328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041328 100 mL 100mL
30040680 50 mL 50mL
30041315 500 mL 500mL
30041330 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30041328 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPBZ100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron
CAS 7440-42-8
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Boron
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare B
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo B
InChI Formula InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC Name boron
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 10.81
Quantità 100 mL
Peso formulazione 11.009 g/mol