Learn More
Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Codice prodotto. 10525334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525334 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10336774 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10525334 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    143.00€ / 100mL
    Risparmia 5.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron tribromide
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Quantità 100 mL
Formula molecolare BBr3
Formula lineare BBr3
Numero MDL MFCD00011312
Indice di Merck 15,1349
Sinonimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
IUPAC Name tribromo borano
Molecular Weight (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Peso formulazione 250.52
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.467
Densità 1.4670g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.