Learn More
Boron tribromide, 99+%
Codice prodotto. 10237483 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10237483 500 g Glass bottle 500g
10035321 25 g Glass bottle 25g
10281852 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10237483 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365215000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-33-4
Formula molecolare BBr3
Molecular Weight (g/mol) 250.52
Numero MDL MFCD00011312
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo borane, tribromo, boron tribrornide, tribromoboran, boron tribromide, boron bromide, hsdb 327, tribromoboron, boron tri-bromide, boron tri bromide
PubChem CID 25134
IUPAC Name tribromo borano
SMILES BrB(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 91.2°C
Materiale o nome chimico Boron tribromide
Punto di fusione -46.0°C
Nota nome 99+%
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Indice di Merck 15, 1349
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Peso formulazione 250.52
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.65
Densità 2.6500 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.