Learn More
Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Codice prodotto. 10332963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10332963 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10011621 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10332963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176688000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    374.00€ / 800mL
    Risparmia 27.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trichloride
Colore Colorless to Brown
Nota nome 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-34-5, 75-09-2
Concentrazione 0.9 to 1.1M
Densità 1.3260g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.326
Formula molecolare BCl3
Formula lineare BCl3
Numero MDL MFCD00011313
Quantità 800 mL
Fieser 01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44
Indice di Merck 15, 1350
Forma fisica Liquid
Sinonimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose.
InChI Key FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
IUPAC Name trichloroborane
Molecular Weight (g/mol) 117.16
PubChem CID 25135
Peso formulazione 117.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.